(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0118-25ML P0118-500ML
TCIAP0118-25MLEA 51.7 EUR
TCIAP0118-25ML TCIAP0118-500ML
(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
Kookpunt: 233°C
Dichtheid: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 125°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016861
CAS nummer: 770-35-4
EINECS: 212-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&vid=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 95.0 %