2-Methoxy-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0114-25ML M0114-100ML
TCIAM0114-25MLEA 37.4 EUR
TCIAM0114-25ML TCIAM0114-100ML
2-Methoxy-p-cresol ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-p-cresol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 221°C
Smeltpunt: 5°C
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 99°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002378
CAS nummer: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 14,02571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&vid=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %