2,2'-Oxydiethanol ≥99.5% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
D0495-100G D0495-500G
TCIAD0495-100GEA 17.6 EUR
TCIAD0495-100G TCIAD0495-500G
2,2'-Oxydiethanol ≥99.5% (by GC)
2,2'-Oxydiethanol
Formule: C₄H₁₀O₃
Kookpunt: 245°C
Smeltpunt: -7°C
Dichtheid: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002882
CAS nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 14,03119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&vid=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %