1,2-Dimethoxyethaan ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
1,2-Dimethoxyethaan ≥99.0% (by GC)
1,2-Dimethoxyethaan
Formule: C₄H₁₀O₂
Kookpunt: 84°C
Smeltpunt: –69 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –2°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008502
CAS nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %