Maleinezuuranhydride ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0005-25G M0005-500G
TCIAM0005-25GEA 18.7 EUR
TCIAM0005-25G TCIAM0005-500G
Maleinezuuranhydride ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Maleinezuuranhydride
Formule: C₄H₂O₃
Kookpunt: 199°C
Smeltpunt: 51…53 °C
Dichtheid: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005518
CAS nummer: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9abd3e41098c808e06c986c5d87d1ba8b2ac52fd&vid=9abd3e41098c808e06c986c5d87d1ba8b2ac52fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency