Cyclobutylméthanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C2061-25G C2061-5G
TCIAC2061-25GEA 230 EUR
TCIAC2061-25G TCIAC2061-5G
Cyclobutylméthanol ≥98.0% (by GC)
Cyclobutylméthanol
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 144°C
Dichtheid: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 40°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001330
CAS nummer: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64bcbd70087f2d4b6d77bc114f7d6f67b955629&vid=f64bcbd70087f2d4b6d77bc114f7d6f67b955629&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %