2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl Mercaptan, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol
M0405-25ML M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA 20.9 EUR
TCIAM0405-25ML TCIAM0405-500ML
2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-propanethiol
Formule: C₄H₁₀S
Kookpunt: 64°C
Smeltpunt: –1°C
Dichtheid: 0,78888 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –26°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004857
CAS nummer: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&vid=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %