Paraformaldehyde 90,0 Titrimetric
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Polyoxymethylene
P0018-25G P0018-500G
TCIAP0018-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0018-25G TCIAP0018-500G
Paraformaldehyde 90,0 Titrimetric
Paraformaldehyde
Formule: (CH₂O)n
Smeltpunt: 123
Vlampunt: 70
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133991
CAS nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,07025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&vid=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White powder to crystal
Purity (Sodium Sulfite Method) min. 90.0 %