Dibutyl disulphide ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 34.1 EUR
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Dibutyl disulphide ≥95.0% (by GC)
Dibutyl disulphide
Formule: C₈H₁₈S₂
Kookpunt: 88°C
Smeltpunt: –94 °C
Dichtheid: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 93°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009467
CAS nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %