1-Ethylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
E0166-25ML
E0166-500ML
TCIAE0166-25MLEA
41.8
EUR
TCIAE0166-25ML
TCIAE0166-500ML
1-Ethylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Ethylpiperidine
Formule:
C₇H₁₅N Kookpunt: 131°C Smeltpunt: –57 °C Dichtheid: 0,824 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 19°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006507 CAS nummer: 766-09-6 EINECS: 212-161-6 UN: 2386 ADR: 3,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |