1-Ethylpiperazine 98,0 GC, T
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Ethylpiperazine
E0355-25ML E0355-500ML E0355-100ML
TCIAE0355-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0355-25ML TCIAE0355-500ML TCIAE0355-100ML
1-Ethylpiperazine 98,0 GC, T
1-Ethylpiperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Kookpunt: 158°C
Smeltpunt: -60
Vlampunt: 43°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059912
CAS nummer: 5308-25-8
EINECS: 226-166-6
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d074c4620eb0b26218b127fe18fc6d509c29908&vid=5d074c4620eb0b26218b127fe18fc6d509c29908&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %