2,5-Dimethylfuran ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0725-25ML D0725-100ML
TCIAD0725-25MLEA 27.5 EUR
TCIAD0725-25ML TCIAD0725-100ML
2,5-Dimethylfuran ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethylfuran
Formule: C₆H₈O
Kookpunt: 92 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 16°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003250
CAS nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&vid=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %