1-Phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P1868-25G P1868-5G
TCIAP1868-25GEA 132 EUR
TCIAP1868-25G TCIAP1868-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈N₂
Kookpunt: 142°C
Smeltpunt: 11°C
Dichtheid: 1,091 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003112
CAS nummer: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c91308f2849e1a5fb2fca61dacf41b09374d6187&vid=c91308f2849e1a5fb2fca61dacf41b09374d6187&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %