4-Methylpyrimidine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M0356-25G
M0356-5G
TCIAM0356-25GEA
149
EUR
TCIAM0356-25G
TCIAM0356-5G
4-Methylpyrimidine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
4-Methylpyrimidine
Formule:
C₅H₆N₂ Kookpunt: 142°C Smeltpunt: 32 °C Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 40°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006115 CAS nummer: 3438-46-8 EINECS: 222-344-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |