(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
G0210-25G G0210-500G G0210-100G
TCIAG0210-25GEA 17.6 EUR
TCIAG0210-25G TCIAG0210-500G TCIAG0210-100G
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Formule: C₉H₂₀O₅Si
Kookpunt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 137°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005144
CAS nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&vid=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %