N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M0418-25ML M0418-500ML M0418-100ML
TCIAM0418-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0418-25ML TCIAM0418-500ML TCIAM0418-100ML
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,0 GC_ASSAY_METHOD
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Kookpunt: 202°C
Smeltpunt: –24°C
Vlampunt: 95°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003193
CAS nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,06117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&vid=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %