3-Acetylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
A0112-25G A0112-250G
TCIAA0112-25GEA 31.9 EUR
TCIAA0112-25G TCIAA0112-250G
3-Acetylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Kookpunt: 220 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 150°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006396
CAS nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&vid=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %