7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H0236-25G
H0236-5G
TCIAH0236-25GEA
51.7
EUR
TCIAH0236-25G
TCIAH0236-5G
7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC)
7-Hydroxycoumarin
Formule:
C₉H₆O₃ Kookpunt: 382 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 204…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006878 CAS nummer: 93-35-6 EINECS: 202-240-3 Merck Index: 14,09847 |
Specification Test Results
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |