Dibutyl sebacate ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
S0023-25ML
S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA
17.6
EUR
TCIAS0023-25ML
TCIAS0023-500ML
Dibutyl sebacate ≥98.0% (by GC)
Dibutyl sebacate
Formule:
C₁₈H₃₄O₄ Kookpunt: 345°C Smeltpunt: –10°C Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 190°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027218 CAS nummer: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |