Diisobutyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0298-25G P0298-500G
TCIAP0298-25GEA 18.7 EUR
TCIAP0298-25G TCIAP0298-500G
Diisobutyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Diisobutyl phthalate
Formule: C₁₆H₂₂O₄
Kookpunt: 320°C
Smeltpunt: –64 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 180°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026480
CAS nummer: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&vid=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.5