3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T1546-25G T1546-5G
TCIAT1546-25GEA 106 EUR
TCIAT1546-25G TCIAT1546-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
Kookpunt: 199°C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 83°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000391
CAS nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&vid=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %