1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H0424
H0424.0001
H0424-25G
H0424-100G
H0424-500G
XXXXH0424EA
0
EUR
XXXXH0424
XXXXH0424.0001
TCIAH0424-25G
TCIAH0424-100G
TCIAH0424-500G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule:
C₃H₂F₆O Kookpunt: 58°C Smeltpunt: -4°C Dichtheid: 1,492 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: ≥ 100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011651 CAS nummer: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 13,09598 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |