1,8-Naftyleendiamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
D0102-25G
D0102-500G
D0102-100G
TCIAD0102-25GEA
58.3
EUR
TCIAD0102-25G
TCIAD0102-500G
TCIAD0102-100G
1,8-Naftyleendiamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,8-Naftyleendiamine
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Kookpunt: 352 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 64…65 °C Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004033 CAS nummer: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 ADR: 8,III Merck Index: 14,06372 |
|
Specification Test Results
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to lump |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |