4-Nitroimidazole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
N0506-25G N0506-500G
TCIAN0506-25GEA 25.3 EUR
TCIAN0506-25G TCIAN0506-500G
4-Nitroimidazole ≥98.0% (by GC)
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Smeltpunt: 312°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005196
CAS nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 98.0 %