(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
M0126-25ML
M0126-500ML
TCIAM0126-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0126-25ML
TCIAM0126-500ML
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ MW: 90.12 g/mol Kookpunt: 120°C Smeltpunt: -97 Vlampunt: 32°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004537 CAS nummer: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3 III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |