2-Ethoxyethanol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, Cellosolve
E0047-25ML E0047-500ML
TCIAE0047-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0047-25ML TCIAE0047-500ML
2-Ethoxyethanol ≥99.0% (by GC)
2-Ethoxyethanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90.12 g/mol
Kookpunt: 135°C
Smeltpunt: -70
Vlampunt: 44°C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002869
CAS nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119560582-38
Merck Index: 14,03750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&vid=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %