Eugenol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
A0232-25ML A0232-500ML A0232-100ML
TCIAA0232-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0232-25ML TCIAA0232-500ML TCIAA0232-100ML
Eugenol ≥99.0% (by GC)
Eugenol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼–10 °C
Dichtheid: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008654
CAS nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 14,03898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&vid=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %