Tetraethylsilikaat (TEOS) ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tetraethoxysilane
T0100-25ML T0100-500ML
TCIAT0100-25MLEA 18.7 EUR
TCIAT0100-25ML TCIAT0100-500ML
Tetraethylsilikaat (TEOS) ≥97.0% (by GC)
Tetraethylsilikaat (TEOS)
Formule: Si(OC₂H₅)₄
Kookpunt: 165°C
Dichtheid: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 54°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009062
CAS nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&vid=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %