2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P0815-25ML P0815-5ML
TCIAP0815-25MLEA 198 EUR
TCIAP0815-25ML TCIAP0815-5ML
2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Pentyn-1-ol
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 154°C
Dichtheid: 0,913 g/cm³ (17 °C)
Vlampunt: 62°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040915
CAS nummer: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&vid=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %