1-Methylimidazool ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
M0508-25G M0508-500G M0508-100G
TCIAM0508-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0508-25G TCIAM0508-500G TCIAM0508-100G
1-Methylimidazool ≥99.0% (by GC)
1-Methylimidazool
Formule: C₄H₆N₂
Kookpunt: 198°C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 92°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005292
CAS nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&vid=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %