2-Methylpyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M0736-25ML
M0736-250ML
TCIAM0736-25MLEA
27.5
EUR
TCIAM0736-25ML
TCIAM0736-250ML
2-Methylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Methylpyrazine
Formule:
C₅H₆N₂ Kookpunt: 135°C Smeltpunt: -29°C Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 50°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006142 CAS nummer: 109-08-0 EINECS: 203-645-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |