2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D1525-25ML D1525-5ML
TCIAD1525-25MLEA 71.5 EUR
TCIAD1525-25ML TCIAD1525-5ML
2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 156°C
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 57°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006144
CAS nummer: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&vid=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %