3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Phenyl-1-Propanol
P0214-25ML
P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA
17.6
EUR
TCIAP0214-25ML
TCIAP0214-500ML
3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3-Phenyl-1-propanol
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH MW: 136.19 g/mol Kookpunt: 236°C Smeltpunt: -18 Vlampunt: 109°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002950 CAS nummer: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |