4-Phenyl-1-butanol 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-Phenylbutan-1-ol
P1275-25ML
P1275-5ML
TCIAP1275-25MLEA
115
EUR
TCIAP1275-25ML
TCIAP1275-5ML
4-Phenyl-1-butanol 95,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Phenyl-1-butanol
Formule:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH MW: 150.22 g/mol Kookpunt: 140°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002971 CAS nummer: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |