Dibutylftalaat ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DBP, Phthalic acid dibutyl ester
P0292-25ML P0292-500ML
TCIAP0292-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0292-25ML TCIAP0292-500ML
Dibutylftalaat ≥97.0% (by GC)
Dibutylftalaat
Formule: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278.35 g/mol
Kookpunt: 340°C
Smeltpunt: -35
Vlampunt: 157°C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009441
CAS nummer: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Bereik: 01-2119493042-44
Merck Index: 14,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&vid=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %