Diethyl phthalate ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
P0296-25ML
P0296-500ML
TCIAP0296-25MLEA
18.7
EUR
TCIAP0296-25ML
TCIAP0296-500ML
Diethyl phthalate ≥99.0% (by GC)
Diethyl phthalate
Formule:
C₁₂H₁₄O₄ Kookpunt: 296°C Smeltpunt: -41°C Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009111 CAS nummer: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 14,07371 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |