1,2-Propyleendiamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,2-Diaminopropane
D0113-25ML
D0113-500ML
TCIAD0113-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0113-25ML
TCIAD0113-500ML
1,2-Propyleendiamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Propyleendiamine
Formule:
C₃H₁₀N₂ Kookpunt: 120°C Smeltpunt: –37 °C Dichtheid: 0,8584 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 33°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008089 CAS nummer: 78-90-0 EINECS: 201-155-9 UN: 2258 ADR: 8,II Merck Index: 14,07852 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |