2,3-Difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D3497-5G D3497-1G
TCIAD3497-5GEA 42.9 EUR
TCIAD3497-5G TCIAD3497-1G
2,3-Difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluorotoluene
Formule: C₇H₆F₂
Kookpunt: 119°C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 17°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631506
CAS nummer: 3828-49-7
EINECS: 442-630-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eeec1f71a203019f90aa9455b2e99640383abfd&vid=1eeec1f71a203019f90aa9455b2e99640383abfd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 98.0 %
Specificaties
Environmentally Preferable