1,3-Diaminopropane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0114-25ML D0114-500ML
TCIAD0114-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0114-25ML TCIAD0114-500ML
1,3-Diaminopropane ≥98.0% (by GC)
1,3-Diaminopropane
Formule: C₃H₁₀N₂
Kookpunt: 133°C
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 49°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008228
CAS nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&vid=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %