Barnsteenzuur ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
S0100-25G S0100-500G
TCIAS0100-25GEA 19.8 EUR
TCIAS0100-25G TCIAS0100-500G
Barnsteenzuur ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Barnsteenzuur
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Kookpunt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 182 °C
Dichtheid: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002789
CAS nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&vid=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency