1,7-Octadiene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
O0104-25ML O0104-500ML O0104-100ML
TCIAO0104-25MLEA 26.4 EUR
TCIAO0104-25ML TCIAO0104-500ML TCIAO0104-100ML
1,7-Octadiene ≥97.0% (by GC)
1,7-Octadiene
Formule: C₈H₁₄
Kookpunt: 120°C
Smeltpunt: -70°C
Dichtheid: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 9°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008668
CAS nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&vid=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %