1,9-Decadiene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0245-25ML D0245-5ML
TCIAD0245-25MLEA 121 EUR
TCIAD0245-25ML TCIAD0245-5ML
1,9-Decadiene ≥98.0% (by GC)
1,9-Decadiene
Formule: C₁₀H₁₈
Kookpunt: 165°C
Dichtheid: 0,7602 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 41°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008670
CAS nummer: 1647-16-1
EINECS: 216-711-6
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e47a4af13a13da2a9258d451a62a91d1f68572&vid=91e47a4af13a13da2a9258d451a62a91d1f68572&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %