3,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D2451-25G
D2451-5G
TCIAD2451-25GEA
241
EUR
TCIAD2451-25G
TCIAD2451-5G
3,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dichlorobenzylamine
Formule:
C₇H₇Cl₂N Kookpunt: 140°C Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008114 CAS nummer: 102-49-8 EINECS: 203-035-1 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |