2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
T2462-1G
T2462-5G
TCIAT2462-1GEA
29.7
EUR
TCIAT2462-1G
TCIAT2462-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Formule:
C₇H₄BrF₃ Kookpunt: 182 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 21 °C Dichtheid: 1,71 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 91°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00061233 CAS nummer: 157911-55-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |