2-Chloor-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
A1437-25G A1437-5G
TCIAA1437-25GEA 97.9 EUR
TCIAA1437-25G TCIAA1437-5G
2-Chloor-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloor-p-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Kookpunt: 224°C
Smeltpunt: 7°C
Dichtheid: 1.151
Vlampunt: 99°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007666
CAS nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&vid=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %