2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A0948-25G A0948-500G
TCIAA0948-25GEA 37.4 EUR
TCIAA0948-25G TCIAA0948-500G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Kookpunt: 106°C
Smeltpunt: 10 °C
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007673
CAS nummer: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&vid=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %