2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
A1582-25G A1582-5G
TCIAA1582-25GEA 92.4 EUR
TCIAA1582-25G TCIAA1582-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Kookpunt: 190°C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 70°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007653
CAS nummer: 535-52-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&vid=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 98.0 %