α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B1324-10G B1324-25G B1324-250G
TCIAB1324-10GEA 19.8 EUR
TCIAB1324-10G TCIAB1324-25G TCIAB1324-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥97.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Kookpunt: 85°C
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 98°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000394
CAS nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&vid=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %