3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Trifluoromethoxyaniline
T2255-1G T2255-5G
TCIAT2255-1GEA 22 EUR
TCIAT2255-1G TCIAT2255-5G
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Kookpunt: 70°C
Dichtheid: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 85°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041511
CAS nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&vid=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %