4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A1164-25G A1164-5G
TCIAA1164-25GEA 118 EUR
TCIAA1164-25G TCIAA1164-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Kookpunt: 208°C
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 92°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007834
CAS nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&vid=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %